Tritylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
93000-100G 93000-500G 93000-5KG
SIAL93000-100GEA 49.9 EUR
SIAL93000-100G SIAL93000-500G SIAL93000-5KG
Tritylchlorid, Sigma-Aldrich®
Tritylchlorid
Formel: C₁₉H₁₅Cl
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000813
CAS-Nummer: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II