Tritylchlorid zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08348.0250 8.08348.1000
MERC8.08348.0250EA 90.7 EUR
MERC8.08348.0250 MERC8.08348.1000
Tritylchlorid zur Synthese
Tritylchlorid
Formel: C₁₉H₁₅Cl
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000813
CAS-Nummer: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,II