Tritylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
A11799.14 A11799.22 A11799.36
A11799.14EA 32.2 EUR
A11799.14 A11799.22 A11799.36
Tritylchlorid ≥98%
Tritylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 76-83-5 Molecular Formula: C19H15Cl Formula Weight: 278.78 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 230-235°/20mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000813
Formel: C₁₉H₁₅Cl
Siedepunkt: 230…235 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000813
CAS-Nummer: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II