meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04956.06
L04956.14
L04956.06EA
26
EUR
L04956.06
L04956.14
meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan ≥97%
meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan
Purity: 97%
CAS No.: 13440-24-9
Molecular Formula: C14H12Br2
Formula Weight: 340.07
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 2050820
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000137
Formel:
C₁₄H₁₂Br₂ Schmelzpunkt: ∼ 241 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000137 CAS-Nummer: 13440-24-9 EINECS: 227-324-7 ADR: 8,III |