Propylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
82119-100ML
82119-25ML
SIAL82119-100MLEA
132
EUR
SIAL82119-100ML
SIAL82119-25ML
Propylbenzol, Sigma-Aldrich®
Propylbenzol
Formel:
C₉H₁₂ Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009377 CAS-Nummer: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN-Nummer: 2364 ADR: 3,III Merck Index: 12,08029 |