Toluol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83625.320EA
164
EUR
83625.320
83625.290
Toluol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN-Nummer: 1294 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99,8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (310 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (330 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (350 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (300 nm) | Min. 70 % |
Transmittance (310 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (330 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (350 nm) | Min. 98 % |