Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286058709 286058006 286058109 286058203 286058606 286058503
SCOT286058709EA 27.1 EUR
SCOT286058709 SCOT286058006 SCOT286058109 SCOT286058203 SCOT286058606 SCOT286058503
Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE-Küken
  • Vakuumdicht
  • Präzise Dosierung dank des feinen Gewindes
  • Sicher dank der abschraubbaren Schutzvorrichtung
Ventile eignen sich für Hochvakuum-Anwendungen, verstellbar und haben dickwandige Seitenarme.