Absperrhähne, eine Richtung, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286438005 286439001 286439207 286439601 286439807 286440002 286440405 286440602 286441007 286441401 286441607
SCOT286438005EA 165 EUR
SCOT286438005 SCOT286439001 SCOT286439207 SCOT286439601 SCOT286439807 SCOT286440002 SCOT286440405 SCOT286440602 SCOT286441007 SCOT286441401 SCOT286441607
Absperrhähne, eine Richtung, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, poliert, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Für Glasmanipulatoren
Ungeschliffen, ohne Küken.