Toluol, extra trocken über Molekularsieb 99.85%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
364411000 364415000 364410010 364410025
364411000.EA 27.9 EUR
364411000. 364415000. 364410010. 364410025.
Toluol, extra trocken über Molekularsieb 99.85%, AcroSeal®
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molekulargewicht: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.866 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN-Nummer: 1294
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Acidity (HCl) ≤0.002 %