Ethylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylethane

M-Clarity™ quality level = MQ100

296848-100ML 296848-1L
SIAL296848-100MLEA 112 EUR
SIAL296848-100ML SIAL296848-1L
Ethylbenzol, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzol
Formel: C₈H₁₀
Siedepunkt: 136.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011647
CAS-Nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN-Nummer: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR