Cumol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02681.0100 8.02681.1000
8.02681.0100EA 33 EUR
8.02681.0100 8.02681.1000
Cumol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cumol
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008881
CAS-Nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN-Nummer: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.05 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 0.8 - 6.0 %(V)
Refractive Index 31 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid