tert-Pentylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
L03731.09
L03731.18
L03731.09EA
56
EUR
L03731.09
L03731.18
tert-Pentylbenzol ≥97%
tert-Pentylbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 2049-95-8
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 188-191°
Beilstein Reference: 2039053
MDL No.: MFCD00015187
Formel:
C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃ Siedepunkt: 188…191 °C Dichte: 0,870 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015187 CAS-Nummer: 2049-95-8 EINECS: 218-076-0 |