Kryoröhrchen
Lieferant: RATIOLAB
5110140 5110150 5110112 5110120 5110122 5110130 5110024 5110041 5110051
RATI5110140EA 275.48 EUR
RATI5110140 RATI5110150 RATI5110112 RATI5110120 RATI5110122 RATI5110130 RATI5110024 RATI5110041 RATI5110051
Kryoröhrchen
Vials
PP-Röhrchen mit integrierter Abdichtfunktion im Deckel und Beschriftungsfeld, weiß Zur Lagerung und Konservierung von Zellkulturen sowie biologischem Material bei extrem niedrigen Temperaturen. Geeignet für die Verwendung in Tiefkältegeräten sowie in der Gasphase von flüssigem Stickstoff bis zu -190 °C.
  • Weiße Graduierung
  • Stehrand für einfache Einhandbedienung
  • Frei von DNA, DNase, Pyrogenen und ATP
Produced in a class 7 cleanroom (class 10000) according to DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 and 14698 (Federal Standard 209).
Zertifizierungen: Die Röhrchen werden nach DIN ISO 13485:2004 sowie ISO 14644 und 14698 (Federal Standard 209) in einem Reinraum der Klasse 7 (Klasse 10.000) gefertigt.
Verpackung: In PE-Beuteln mit 100 Röhrchen in Kartons.