3-tert-Butylphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24315.06 B24315.14 B24315.22
B24315.06EA 69.1 EUR
B24315.06 B24315.14 B24315.22
3-tert-Butylphenol ≥99%
3-tert-Butylphenol
Purity: 99% CAS No.: 585-34-2 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 108°(228°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 125-130°/20mm UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002300
Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 125…130 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Dichte: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 108 °C (228 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002300
CAS-Nummer: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN-Nummer: 2430
ADR: 8,III