Operationshandschuhe, Gammex® Latex Sensitive
Lieferant: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
330051075 330051055 330051060 330051095 330051085 330051070 330051090 330051080 330051065
ANSM330051075EA 111 EUR
ANSM330051075 ANSM330051055 ANSM330051060 ANSM330051095 ANSM330051085 ANSM330051070 ANSM330051090 ANSM330051080 ANSM330051065
Operationshandschuhe, Gammex® Latex Sensitive
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe wurden speziell für die hohen Anforderungen der Mikrochirurgie entwickelt. Die Handschuhe fühlen sich wie eine zweite Haut an. Die dünne Schicht Latexfolie (20% dünner als ein puderfreier Standard-OP-Handschuh aus Latex) in Kombination mit der leicht strukturierten Oberfläche sorgen für perfekte Sensibilität und Taktilität und gewährleisten so jederzeit einen sicheren Griff der Instrumente.
  • Ungepudert, mikrostrukturierte Außenseite
  • Der obere Haftrand der Manschette gewährleistet, dass sich der Handschuh nicht aufrollt
  • Durch die Chlorbehandlung der Innenseite lässt sich der Handschuh unter trockenen Bedingungen sehr leicht an- und ausziehen
  • Latexformulierung gewährleistet eine geringe Allergenität
  • Gute Reißfestigkeit und sehr vorteilhaftes Robustheits-/Wandstärkenverhältnis für einen hohen Barriereschutz
Empfohlen für alle Operationen, insbesondere für heikle Eingriffe in der Augenheilkunde sowie für Herz-Kreislauf-Operationen.
Colour: Light brown
Thickness: 0,17 mm (finger)
EN 455-1; AQL 0,65
Zertifizierungen: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1; AQL 0,65