Transportwagen
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
0114192 0114212 0112662 0112692
139-9902EA 2160 EUR
139-9902 139-9903 139-9904 139-9906
Transportwagen
Transportwagen
Transportwagen aus hochwertigem Edelstahl.
Plattformwagen: Flache Metallplattform, allseitig um 80 mm abgekantet und mit zwei Stoßecken aus Kunststoff vorne. Vier Lenkrollen, zwei mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
Stirnwandwagen: Plattform aus Rundrohren, Ø 25 mm, mit aufgeschweißter Edelstahlplatte. Zwei Lenkrollen mit Totalfeststeller, zwei Bockrollen, Ø 200 mm