Wischtücher, Twill Jean
Lieferant: CONTEC
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 2270 EUR
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Wischtücher, Twill Jean
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Das Twill Jean Wischtuch besteht aus 100 % Baumwolle und hat eine 2×1-Twillstruktur. Es ist sehr saugfähig und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen bei hohen Temperaturen.
  • Haltbares und starkes Wischtuch zur Reinigung von Werkzeugen
  • Hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen bei hohen Temperaturen
  • Die Kanten sind zum Vermeiden von Ausfransen schräg geschnitten.
The wipe is excellent for surface cleaning or spill pick-up.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904