Benzylamin ≥99,0%, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 35.6 EUR
13180-100ML 13180-500ML
Benzylamin ≥99,0%, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM