Benzylamin 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Aminotoluene
105851000
105855000
105850025
105850100
ACRO105851000EA
36.5
EUR
ACRO105851000
ACRO105855000
ACRO105850025
ACRO105850100
Benzylamin 99%, rein
Benzylamin
Formel:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Siedepunkt: 182…185 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0.98 g/cm³ Flammpunkt: 72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008106 CAS-Nummer: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 13,01127 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...