2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
SB01728.1 SB01728.10 SB01728.50
MAYBSB01728.1EA 0 EUR
MAYBSB01728.1 MAYBSB01728.10 MAYBSB01728.50
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
2-Fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Siedepunkt: 99…110 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00024576
CAS-Nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III