5-Fluor-2-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
A13944.09
A13944.18
A13944.09EA
39.7
EUR
A13944.09
A13944.18
5-Fluor-2-nitrotoluol ≥98%
5-Fluor-2-nitrotoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 446-33-3
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 97-98°/10mm
Beilstein Reference: 2046652
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007283
Formel:
C₇H₆FNO₂ Siedepunkt: 97…98 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: ∼20 °C Dichte: 1.270 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007283 CAS-Nummer: 446-33-3 EINECS: 207-164-4 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |