4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
A19676.14 A19676.22 A19676.36
A19676.14EA 31.5 EUR
A19676.14 A19676.22 A19676.36
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid ≥97%
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Purity: 97% CAS No.: 367-86-2 Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 91-92°/15mm Beilstein Reference: 1880508 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007059
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Siedepunkt: 91…92 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.494
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007059
CAS-Nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III