4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
200610050 200611000
ACRO200610050EA 18.8 EUR
ACRO200610050 ACRO200611000
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid 96%
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.49 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007059
CAS-Nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %