2-Fluor-4-nitrotoluol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A14464.14 A14464.06 A14464.22
A14464.14EA 76.2 EUR
A14464.14 A14464.06 A14464.22
2-Fluor-4-nitrotoluol ≥98%
2-Fluor-4-nitrotoluol

Purity: 98% CAS No.: 1427-07-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 73°(163°F) Melting Point: 32-37° Boiling Point: 56-58°/1mm Beilstein Reference: 2250156 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007199

Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 56…58 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…37 °C
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007199
CAS-Nummer: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR