2-Fluor-5-nitrotoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
SB01247.1 SB01247.10 SB01247.50
MAYBSB01247.1EA 0 EUR
MAYBSB01247.1 MAYBSB01247.10 MAYBSB01247.50
2-Fluor-5-nitrotoluol
2-Fluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
MDL Number: MFCD00007284
CAS-Nummer: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III