α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
306180050 306180010
ACRO306180050EA 89.6 EUR
ACRO306180050 ACRO306180010
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol 97%
α,α,α-Trifluor-4-iodtoluol
Formel: C₇H₄F₃I
Molekulargewicht: 272.01 g/mol
Siedepunkt: 76…79 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 17
Dichte: 1.851 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
MDL Number: MFCD00039398
CAS-Nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %