4-Fluor-2-iodtoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
TL00300.1 TL00300.10 TL00300.50
MAYBTL00300.1EA 0 EUR
MAYBTL00300.1 MAYBTL00300.10 MAYBTL00300.50
4-Fluor-2-iodtoluol
4-Fluor-2-iodtoluol
Formel: C₇H₆FI
MDL Number: MFCD00013709
CAS-Nummer: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III