2-Fluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
A16912.0E A16912.22 A16912.36
A16912.0EEA 487 EUR
A16912.0E A16912.22 A16912.36
2-Fluortoluol ≥99%
2-Fluortoluol
Purity: 99+% CAS No.: 95-52-3 Molecular Formula: C7H7F Formula Weight: 110.13 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Aromatic Melting Point: -87° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1853362 Merck Reference: 14,4180 UN No.: 2388 MDL No.: MFCD00000322
Formel: C₇H₇F
Siedepunkt: 113…114 °C
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 1.002
Flammpunkt: 12 °C (53 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000322
CAS-Nummer: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN-Nummer: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4180