2-Fluortoluol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
119661000
119665000
119660025
ACRO119661000EA
36.3
EUR
ACRO119661000
ACRO119665000
ACRO119660025
2-Fluortoluol 99%
2-Fluortoluol
Formel:
C₇H₇F Siedepunkt: 113…114 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 1 g/cm³ Flammpunkt: 8 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000322 CAS-Nummer: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 UN-Nummer: 2388 ADR: 3,II Merck Index: 13,04207 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | -9.5° to -11.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |