α-Chlor-3,5-dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dinitrobenzyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
42036-25G 42036-5G
SIAL42036-25GEA 437 EUR
SIAL42036-25G SIAL42036-5G
α-Chlor-3,5-dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-3,5-dinitrotoluol
Formel: C₇H₅ClN₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74367-78-5
EINECS: 277-841-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II