2,6-Dichlor-3-nitrotoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-methyl-4-nitrobenzene
B20520.09
B20520.18
B20520.09EA
33.5
EUR
B20520.09
B20520.18
2,6-Dichlor-3-nitrotoluol ≥99%
2,6-Dichlor-3-nitrotoluol
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024185 CAS-Nummer: 29682-46-0 EINECS: 249-776-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |