4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15154.0E A15154.22 A15154.36
A15154.0EEA 280 EUR
A15154.0E A15154.22 A15154.36
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Purity: 98+% CAS No.: 98-56-6 Molecular Formula: C7H4ClF3 Formula Weight: 180.56 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -36° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 510203 Merck Reference: 14,2126 UN No.: 2234 MDL No.: MFCD00000627
Formel: C₇H₄ClF₃
Siedepunkt: 136…138 °C
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 1,346
Flammpunkt: 47 °C (116 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000627
CAS-Nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN-Nummer: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2126