4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
108730250
108732500
108730010
ACRO108730250EA
20.3
EUR
ACRO108730250
ACRO108732500
ACRO108730010
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄ClF₃ Molekulargewicht: 180.56 g/mol Siedepunkt: 136…138 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –36 °C Dichte: 1.35 g/cm³ Flammpunkt: 43 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000627 CAS-Nummer: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN-Nummer: 2234 ADR: 3 III Merck Index: 13,02145 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | copper |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |