2-Chlor-4-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
B20278.14 B20278.22 B20278.36
B20278.14EA 33 EUR
B20278.14 B20278.22 B20278.36
2-Chlor-4-fluortoluol ≥98%
2-Chlor-4-fluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 452-73-3 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Aromatic Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1931690 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000572
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 154…156 °C
Dichte: 1.198
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000572
CAS-Nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III