α,2-Dichlor-6-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
SB00677.1
SB00677.10
SB00677.50
MAYBSB00677.1EA
0
EUR
MAYBSB00677.1
MAYBSB00677.10
MAYBSB00677.50
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Cl₂F Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000896 CAS-Nummer: 55117-15-2 EINECS: 259-487-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...