α-Chlor-4-fluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
A14686.14 A14686.22 A14686.36
A14686.14EA 37.3 EUR
A14686.14 A14686.22 A14686.36
α-Chlor-4-fluortoluol ≥99%
α-Chlor-4-fluortoluol
Purity: 99% CAS No.: 352-11-4 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Pungent Melting Point: -18° Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 742272 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000913
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 185 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.214
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000913
CAS-Nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II