α-Chlor-4-fluortoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 43.8 EUR
ACRO119430250 ACRO119431000
α-Chlor-4-fluortoluol 98%
α-Chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 181.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.207 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000913
CAS-Nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %