α-Chlor-3-fluortoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
A12665.14 A12665.06 A12665.22
A12665.14EA 134 EUR
A12665.14 A12665.06 A12665.22
α-Chlor-3-fluortoluol 97%
α-Chlor-3-fluortoluol
Purity: 97% CAS No.: 456-42-8 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5120 Odour: Pungent Boiling Point: 176-177° Beilstein Reference: 742265 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000904
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 176…177 °C
Dichte: 1.213
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000904
CAS-Nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II