α,4-Dichlortoluol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
150240050
150242500
150240010
ACRO150240050EA
31.1
EUR
ACRO150240050
ACRO150242500
ACRO150240010
α,4-Dichlortoluol 99+%
α,4-Dichlortoluol
Formel:
C₇H₆Cl₂ Siedepunkt: 221 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 27…28 °C Dichte: 1,259 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000914 CAS-Nummer: 104-83-6 EINECS: 203-242-7 UN-Nummer: 3427 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥28 °C |
GC | ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride |