α,2,4-Trichlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 94-99-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 190°(374°F)
Refractive Index: 1.5760
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 387220
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000895
Formel:
C₇H₅Cl₃ Siedepunkt: 248 °C Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1.408 Flammpunkt: 190 °C (374 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000895 CAS-Nummer: 94-99-5 EINECS: 202-381-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |