2,6-Dichlortoluol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000
113795000
113790025
ACRO113791000EA
60.8
EUR
ACRO113791000
ACRO113795000
ACRO113790025
2,6-Dichlortoluol 99+%
2,6-Dichlortoluol
Formel:
C₇H₆Cl₂ Siedepunkt: 196…203 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1.25 g/cm³ Flammpunkt: 82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000576 CAS-Nummer: 118-69-4 EINECS: 204-269-7 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |