3,4-Dichlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
A10763.0B
A10763.30
A10763.0BEA
128
EUR
A10763.0B
A10763.30
3,4-Dichlortoluol ≥98%
3,4-Dichlortoluol
Purity: 98%
CAS No.: 95-75-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: ca -15°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1931687
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000556
Formel:
C₇H₆Cl₂ Siedepunkt: 200…202 °C Schmelzpunkt: ∼–15 °C Dichte: 1.251 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000556 CAS-Nummer: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III |