3-Nitro-p-toluylsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11650.22 A11650.36
A11650.22EA 65.9 EUR
A11650.22 A11650.36
3-Nitro-p-toluylsäure 99%
3-Nitro-p-toluylsäure
Purity: 99% CAS No.: 96-98-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 188-190° Beilstein Reference: 1874411
Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007174
CAS-Nummer: 96-98-0
EINECS: 202-549-3