3-Nitro-p-toluylsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 23.8 EUR
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
3-Nitro-p-toluylsäure 99%
3-Nitro-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 187…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007174
CAS-Nummer: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %