6-Nitro-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L06594.06 L06594.14
L06594.06EA 55.4 EUR
L06594.06 L06594.14
6-Nitro-m-toluylsäure ≥98%
6-Nitro-m-toluylsäure
Purity: 98+% CAS No.: 3113-72-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 1959031
Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133…137 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007368
CAS-Nummer: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5