3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
SB01931.1 SB01931.10 SB01931.50
MAYBSB01931.1EA 0 EUR
MAYBSB01931.1 MAYBSB01931.10 MAYBSB01931.50
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molekulargewicht: 181.15 g/mol
Siedepunkt: 356
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007168
CAS-Nummer: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4