3-Methyl-4-nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
127281000
127285000
ACRO127281000EA
34.8
EUR
ACRO127281000
ACRO127285000
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure 99%
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
Formel:
C₈H₇NO₄ Molekulargewicht: 181.15 g/mol Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 216…219 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007168 CAS-Nummer: 3113-71-1 EINECS: 221-479-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 216 to 219 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |