3-Methyl-2-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitro-m-toluic acid, 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
B25682.14
B25682.22
B25682.14EA
27.4
EUR
B25682.14
B25682.22
3-Methyl-2-nitrobenzoesäure ≥98%
3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 5437-38-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 219-223°
MDL No.: MFCD00007180
Formel:
C₈H₇NO₄ Molekulargewicht: 181.15 g/mol Siedepunkt: 340 Schmelzpunkt: 219…223 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007180 CAS-Nummer: 5437-38-7 EINECS: 226-610-9 |