p-Toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
139060010
139061000
139062500
ACRO139060010EA
127
EUR
ACRO139060010
ACRO139061000
ACRO139062500
p-Toluylsäure 98%
p-Toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₂ Molekulargewicht: 136.15 g/mol Siedepunkt: 274…275 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 179…182 °C Flammpunkt: 180 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002565 CAS-Nummer: 99-94-5 EINECS: 202-803-3 Merck Index: 12,09673 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 182 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 41.2 to 46.4 % (O) |