m-Toluylsäure zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 39.6 EUR
8.21902.0250 8.21902.1000
m-Toluylsäure zur Synthese
m-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molekulargewicht: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 263
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Dichte: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C